95644
Cyflufenamid metabolite 149-F1
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide, 2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5F5N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU).
Applicazioni
Environmental
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)