Key Documents
90172
Supelco
1-Tridecanol
analytical standard
Sinonimo/i:
Tridecyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)12OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.36
Beilstein:
1739991
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Densità del vapore
6.9 (vs air)
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Colore
, Colorless and White to Off White
P. eboll.
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-34 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
250.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121.11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)