Documenti fondamentali
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome del prodotto
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymethacrylate
Gruppo funzionale matrice
Glycoprotein phase
Dimensione particelle
5 μm
Intervallo di pH d’impiego
4.0-8.0
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)