822857
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SuperSW mAb HR Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SuperSW HR Guard, 22857
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
250 Å pore size
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
822857 | 4061833312384 |