821960
TSKgel® Q-STAT (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, ammonium ion, quaternary phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Q-STAT Columns
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Q-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L23
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Q-STAT, 21960
Parametri
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 3 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
3-10
Tecnica di separazione
anion exchange
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)