Documenti fondamentali
82042-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
Materiali
PEEK
Confezionamento
pack of 5 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
8 mm × 3 mm
Matrice
polymeric particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
anion exchange
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)