818249
TSKgel® DNA-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® DNA-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion ClO4-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18249
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
300 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
2.5 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)