Key Documents
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® DNA-NPR HPLC Guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® DEAE-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion ClO4-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18253
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
2.5 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders. Guard Column for 4.6mmID TSKgel DNA-NPR column
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)