Documenti fondamentali
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
Sinonimo/i:
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18207
tecniche
HPLC: suitable
Dimensione pori
140 Å
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Use to protect TSKgel Super-ODS, Super-Octyl and Super-Phenyl columns. Requires Guardfilter Holder PN 818206; sold separately.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)