817500
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Octadecyl-2PW HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17500
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Stato fisico
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)