816260
TSKgel® Phenyl-5PW RP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, phenyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Phenyl-5PW, 16260
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
8 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Stato fisico
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)