814718
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TSKgel®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14718
Parametri
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
1-13
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)