Key Documents
813076
TSKgel® SP-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SP-NPR HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-NPR, 13076
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
2.5 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
TSKgel SP-NPR columns are packed with non-porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger They are used for the separation and analysis of proteins and peptides. They are particularly useful for adeno-associated viruses and other large macromolecules.
Stato fisico
Shipped in DI water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolli
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR