808807
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiali
glass
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08807
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)