808805
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 8 mm, diol phase
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® SW-Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Materiali
glass
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08805
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 8 mm
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Stato fisico
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)