807449
TOYOPEARL® HW-40C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 500 mL, 75 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
HW-40C
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 500 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
75 μm
Dimensione pori
100-7000 Da MW range
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)