Documenti fondamentali
807161
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna per HPLC TSKgel® SP-5PW, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-5PW, 07161
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Le colonne TSKgel® SP-5PW sono impaccate con microsfere di polimeri idrofili porosi la cui superficie è stata modificata con uno scambiatore cationico forte. Sono usate per la separazione e l′analisi di proteine, peptidi e altre molecole biologicamente attive. Le colonne TSKgel SP-5PW hanno la stessa chimica della catena principale e la stessa selettività delle resine per i processi all′ingrosso Toyopearl SP-650 e TSKgel SP-5PW (20) e (30).
Applicazioni
La colonna HPLC TSKgel® SP-5PW può essere usata nella separazione di acidi carbossilici alifatici C1-C7 con cromatografia per esclusione ionica.
Stato fisico
Spedita in acqua.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Separation of aliphatic carboxylic acids and benzenecarboxylic acids by ion-exclusion chromatography with various cation-exchange resin columns and sulfuric acid as eluent.
Ohta K, et al.
Journal of Chromatography A, 997(1-2), 117-125 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
8071614061833671313