Documenti fondamentali
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome del prodotto
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-5PW, 07211
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
20 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel SP-5PW column
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)