806727
TSKgel® G2000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 06727
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10 bar max. pressure
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 21.5 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)