805102
TSKgel® G2000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW), phase diol, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 05102
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
40 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
60 cm × 7.5 mm
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)