Key Documents
79187
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25D3H46NO5
Peso molecolare:
446.68
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -28.0 to -22.0°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)