Documenti fondamentali
78945
Supelco
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O5 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)