Documenti fondamentali
76694
Supelco
2-Methylresorcinol
analytical standard
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxytoluene
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
2042177
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
264 °C (lit.)
Punto di fusione
114-120 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)