Documenti fondamentali
69983
Supelco
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)