413216
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-acryloxyethoxybenzophenone, 4-(2-Acryloxyethoxy)-2-hydroxybenzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?