Documenti fondamentali
64821-U
Supelco
Flat Bottom Flask
size 125 mL
Sinonimo/i:
FLAT BOTTOM FLASK 125ML,24/40, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiali
flat bottom glass flask
Misura
small
125 mL
Giunto
joint ST/NS flask
Confezionamento
pkg of 1 ct
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)