CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 11460
Diam. int.
1/8 in.
Capacità
2 L
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
male Luer for lock
Categorie correlate
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)