64820-U
Extractor
size large
Sinonimo/i:
LARGE SOXHLET EXTRACTOR, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32060109
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Misura
large
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
64820-U | 4061833507803 |