64751
Drying Column with Frit, 400mm x 22mm OD
Sinonimo/i:
Specialty Glass Column
tecniche
LPLC: suitable
Livello qualitativo
Lungh. × D.E.
400 mm × 22 mm
Compatibilità
for use with US EPA Protocol
Caratteristiche e vantaggi
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)