D9160
1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Sinonimo/i:
1-Deoxymannojirimycin HCl, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
Spettro attività antibiotica
viruses
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3