Z118540
Scienceware® drying tubes
L 4 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
colorless tube
natural tube
polyethylene tube
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19960-0000
Lunghezza
4 in.
Diam. del raccordo
6.4 - 9.5 mm
D.I. × D.E.
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
Diam. tubo
16 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Connectors are 7/8 in. long and fit 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing.
Includes two tubing connectors with each tube.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)