61884-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® HIC Propyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 434NP5-7805
Confezionamento
1 ea of
Parametri
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
50 mm × 7.8 mm
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Gruppo funzionale matrice
propyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
particle sizenon-porous
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
hydrophobic interaction (HIC)
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)