GF81234053
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
Sinonimo/i:
FE136010
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 812-340-53
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)