59620
SUPELCOSIL™ LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOSIL™ LC-18-T Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agenzia
suitable for USP L1
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
use to protect LC-18-T, LC-DABS
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Nota a piè di pagina
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)