59566
SUPELCOSIL™ LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinonimo/i:
Supelguard LC-DP 2CM 2/PK
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SUPELCOSIL™ LC-DP Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agenzia
suitable for USP L11
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)