Documenti fondamentali
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
SUPELCOGEL Pb Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L34
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOGEL
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Dimensione particelle
9 μm
Compatibilità
use to protect SUPELCOGEL Pb
Tecnica di separazione
ligand exchange
Note legali
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido citrico meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
Acido citrico