Key Documents
58990-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Colonna HPLC SUPELCOSIL LC-8-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
SUPELCOSIL
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
6.0% carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le fasi SUPELCOSIL LC-DB sono appositamente disattivate per i composti basici. Queste colonne offrono minore ritenzione, migliore forma di picco e maggiore efficienza per le basi organiche rispetto a quanto si può ottenere sulle colonne in fase inversa tradizionali.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)