Documenti fondamentali
58982
Supelco
SUPELCOSIL LC-8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
SUPELCOSIL LC-8 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L7
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
6.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
A phase less hydrophobic than C18. Provides less retention of both polar and non-polar compounds than C18. Use a mobile phase containing 5% less organic modifier for the C8 column than C18. Polar compounds are, relatively, more strongly retained on C8 than C18 columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)