584603-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
7.0% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 2.1 mm
Area superficiale
120 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Dimensione particelle
2.0 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
operating pH range
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.