577335-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
6.5% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
7.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
AQ-C18, polar modified bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)