57546
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
150 μL cartridge, stainless steel
Sinonimo/i:
150UL STATIC MIXER CARTRIDGE
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Compatibilità
for use with ASI low volume mixer housing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)