Documenti fondamentali
57406
Knitted reactor coil
L × I.D. 10 m × 0.5 mm, volume 2.0 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Lungh. × D.I.
10 m × 0.5 mm
Volume
2.0 mL
Compatibilità
for use with PHRED Reactor
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)