57402
Knitted reactor coil
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Lungh. × D.I.
5 m × 0.25 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilità
for use with PHRED Reactor
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)