Documenti fondamentali
57401
Replacement bulb
for use with PHRED Reactor, λmax, 254 nm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
λmax
254 nm
Compatibilità
for use with PHRED Reactor
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)