Documenti fondamentali
57201
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Nome Commerciale
Supelclean
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 100 g
Grado di funzionalizzazione
7% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
LC-8 (Octyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used to extract nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology