52600-U
Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Sinonimo/i:
C18 SPE material
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 100 g
Grado di funzionalizzazione
18% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
- Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
- Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
- Can also be used for desalting aqueous matrices
- Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology
Protocolli
Extraction and Analysis of Agricultural Pesticides from Oranges Using the “QuEChERS” Method
A highly selective and sensitive analytical method was developed for chloramphenicol using a QuEChERS type sample preparation approach and LC-MS/MS detection.