Documenti fondamentali
57109-U
Supelco
Provetta Supelclean ENVI-Carb SPE
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Sinonimo/i:
Carbon SPE cartridge tube, 1 mL
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
100 m2/g
Volume
1 mL
Gruppo funzionale matrice
carbon phase
Dimensione particelle
120-400 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Carbonio non poroso grafitizzato
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
  • Area di superficie: 100 m2/g; Dimensione particelle: reticolo 120/400
  • Estrema affinità per i composti organici polari e non polari provenienti da matrici polari e non polari quando viene utilizzato in condizioni di fase inversa.
  • Superficie in carbonio composta da strutture ad anelli esagonali, collegate tra loro e stratificate in fogli grafitici.
  • La natura non porosa della fase di carbonio consente una rapida processazione; l′adsorbimento non richiede la dispersione degli analiti nei pori della fase solida.
  • Alcuni ricercatori indipendenti considerano ENVI-Carb estremamente utile per la rapida preparazione di campioni di oltre 200 pesticidi provenienti da varie matrici, tra cui acque freatiche, frutti e ortaggi.
Applicazioni
  • Achieving optimal balance: tuning electrical and optical characteristics of carbon electrodes for emerging photovoltaics: This research explores the utilization of toluene in enhancing the performance of carbon-based electrodes, demonstrating significant improvements in both electrical and optical properties for photovoltaic applications (Gul et al., 2024).
  • Thiol Coordination Softens Liquid Metal Particles To Improve On-Demand Conductivity: This study highlights the role of toluene in the synthesis of liquid metal particles, which are optimized for enhanced conductivity in flexible electronics, indicating a versatile application of toluene in advanced manufacturing technologies (Muller et al., 2024).
  • Using highly water-stable wool keratin/CsPbBr(3) nanocrystals as a portable amine-responsive fluorescent test strip for onsite visual detection of food freshness: Toluene′s properties are leveraged in the synthesis of innovative materials for food safety applications, showcasing its importance in the creation of sensitive and reliable detection systems (Sun et al., 2024).
Note legali
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology