57100-U
Visidry Drying Attachment
for use with Visiprep 12-port model
Sinonimo/i:
SPE Vacuum Manifold Drying Accessory
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Compatibilità
for use with Visiprep 12-port model
Categorie correlate
Descrizione generale
Note: The Visidry drying attachment cannot be used to dry 12mL, 20mL, or 60mL SPE tubes.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57100-U | 4061832597454 |