Documenti fondamentali
57024
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 54
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)