56707
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Lungh. × D.E. × D.I.
5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
Colore
red band
Descrizione generale
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Applicazioni
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)